Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles crepados para análisis cualitativos y técnicos, grado 37/N, plegados
Papel crepado para análisis cualitativos y técnicos Sartorius Stedim Biotech™, grado 37, plegados son adecuados para fines analíticos y técnicos donde se desee un caudal rápido.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-4-480-240
Detalles adicionales : Peso : 0.71000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15913010
  • 251.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Hecho de pulpa refinada y línters de algodón
  • Contenido de cenizas del 0,1 al 0,15%
  • Filtrado muy rápido, poro ancho
  • Con resistencia a la humedad
Especificaciones
Especificaciones
135 g/m2
Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa)
De 4 s
0,5 mm
Plegado
15 μm
37/N
240 mm