Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles crepados para análisis cualitativos y técnicos, grado 37/N, plegados
Papel crepado para análisis cualitativos y técnicos Sartorius Stedim Biotech™, grado 37, plegados son adecuados para fines analíticos y técnicos donde se desee un caudal rápido.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT-4-480-320
Detalles adicionales : Peso : 1.47200kg
Descripción
- Hecho de pulpa refinada y línters de algodón
- Contenido de cenizas del 0,1 al 0,15%
- Filtrado muy rápido, poro ancho
- Con resistencia a la humedad
Especificaciones
135 g/m2 | |
Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) | |
De 4 s | |
0,5 mm |
Plegado | |
15 μm | |
37/N | |
320 mm |