Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Hojas, papeles cualitativos de grado 293
Papeles cualitativos Sartorius Stedim Biotech™, grado 293, las hojas son adecuadas para fines analíticos y análisis rutinarios, siempre que no se requiera ningún análisis gravimétrico.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-211-460570
267.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23270" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.10000kg
Descripción
- Fabricados con pulpa refinada y línters de algodón con < 95 % de contenido de alfa-celulosa
- Contenido de ceniza del < 0,1 % según DIN 54370
- Con resistencia a la humedad
Especificaciones
80 g/m2 | |
Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) | |
De 300 s | |
100/paq. | |
450 mm |
Lámina | |
De 1 a 2 μm | |
293 | |
0,15 mm | |
570 mm |