Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Hojas, papeles cualitativos de grado 293
Papeles cualitativos Sartorius Stedim Biotech™, grado 293, las hojas son adecuadas para fines analíticos y análisis rutinarios, siempre que no se requiera ningún análisis gravimétrico.
211.00€ - 289.00€
Especificaciones
Peso base | 80 g/m2 |
---|---|
Formato | Lámina |
Material | Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) |
Particle Retention | De 1 a 2 μm |
Velocidad de filtración | De 300 s |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15992740
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-211-340440 |
340 mm | 440 mm |
211.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15902750
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-211-460570 |
450 mm | 570 mm |
289.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fabricados con pulpa refinada y línters de algodón con <95 % de contenido de alfa-celulosa
- Contenido de ceniza del < 0,1% según DIN 54370.
- Con resistencia a la humedad
Especificaciones
80 g/m2 | |
Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) | |
De 300 s | |
100/paq. |
Lámina | |
De 1 a 2 μm | |
293 | |
0,15 mm |