Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 293 Qualitative Papers, Folded
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 293 Qualitative Papers, Folded are suitable for analytical purposes and routine analyses, whenever no gravimetric analyses are required.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT-4-211-320
Detalles adicionales : Peso : 0.64400kg
Descripción
- Fabricados con pulpa refinada y línters de algodón con < 95 % de contenido de alfa-celulosa
- Contenido de ceniza del < 0,1 % según DIN 54370
- Con resistencia a la humedad
Especificaciones
80 g/m2 | |
Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) | |
De 300 s | |
100/paq. | |
320 mm |
Plegado | |
De 1 a 2 μm | |
293 | |
0,15 mm |