Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 293 Qualitative Papers, Folded
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 293 Qualitative Papers, Folded are suitable for analytical purposes and routine analyses, whenever no gravimetric analyses are required.
124.00€ - 137.00€
Especificaciones
Peso base | 80 g/m2 |
---|---|
Formato | Plegado |
Material | Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) |
Particle Retention | De 1 a 2 μm |
Velocidad de filtración | De 300 s |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932990
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-211-090 |
90 mm |
124.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15942990
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-211-320 |
320 mm |
137.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Made of refined pulp and cotton linters with < 95% alpha-cellulose content
- Ash content < 0,1% according to DIN 54370
- Wet-strengthened
Especificaciones
80 g/m2 | |
Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) | |
De 300 s | |
100/paq. |
Plegado | |
De 1 a 2 μm | |
293 | |
0,15 mm |