Learn More
Munktell Filtrak™ Grade 1600 Pulp Testing Papers
Click to view available options
Diámetro (métrico):
125 mm
140 mm
220 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Descripción
- In circle disc format
- Available in a range of diameters
- Klemm absorbency of 70 ± 20 mm
- Dimensional change of less than 3%
- Water uptake of 450 ± 50 g/m²
- Provided 200 per pack
Especificaciones
Especificaciones
Peso base | 250 ± 25 g/m2 |
Formato | Disco |
Para utilizar con (aplicación) | Physical test prep |
Grado | Grade 1600 |
Cantidad | 200/Pk. |
Tipo | Pulp Test Paper |
Diámetro (métrico) | 140 mm |
Título del producto
Munktell Filtrak™ Grade 1600 Pulp Testing Papers >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido