Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de filtro plegado de alta pureza de grado 132
Se utiliza para fines analíticos que requieren un bajo contenido de ceniza
Marca: Sartorius™ FT-4-329-240
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Fabricado con línteres de algodón y pulpa refinada
- Bajo nivel de fosfato y de potasio
- Contenido de ceniza del < 0,02% según DIN 54370
- Para la determinación de fosfato o sodio
Especificaciones
Plegado | |
De 5 a 7 μm | |
Con fines analíticos que requieren un bajo contenido en cenizas | |
Paquete de 100 | |
Papel filtro para análisis cualitativo | |
240 mm |
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
55 μm/s | |
132 | |
0,17 mm | |
240 mm |