Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de filtro plegado de alta pureza de grado 132
Se utiliza para fines analíticos que requieren un bajo contenido de ceniza
47.90€ - 137.00€
Especificaciones
Formato | Plegado |
---|---|
Material | Pulpa refinada y línteres de algodón |
Particle Retention | De 5 a 7 μm |
Velocidad de filtración | 55 μm/s |
Para utilizar con (aplicación) | Con fines analíticos que requieren un bajo contenido en cenizas |
Código de producto | Marca | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10682762
|
Sartorius™
FT-4-329-320 |
320 mm |
137.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10489891
|
Sartorius™
FT-4-329-240 |
240 mm |
88.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10429511
|
Sartorius™
FT-4-329-125 |
125 mm |
47.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10042291
|
Sartorius™
FT-4-329-185 |
185 mm |
54.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10737052
|
Sartorius™
FT-4-329-110 |
110 mm |
47.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10594381
|
Sartorius™
FT-4-329-150 |
150 mm |
47.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricado con línteres de algodón y pulpa refinada
- Fosfato bajo y potasio bajo
- Contenido de ceniza < 0.02 % según DIN 54370
- Para la determinación de fosfato o sodio
Especificaciones
Plegado | |
De 5 a 7 μm | |
Con fines analíticos que requieren un bajo contenido en cenizas | |
Paquete de 100 | |
Papel filtro para análisis cualitativo |
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
55 μm/s | |
132 | |
0,17 mm |