Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de filtro plegado con resistencia a la humedad de grado 1288
Se utilizan para fines analíticos y análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos
Marca: Sartorius™ FT-4-206-150
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Fabricadas con pulpa refinada y línters de algodón con > 95 % de contenido de α-celulosa
- Contenido de ceniza entre 0,1–0,15 % (grado 100/N <0,1 %).
- Con resistencia a la humedad
- Se suministran en filtros plegados
Especificaciones
Plegado | |
De 12 a 15 μm | |
Con fines analíticos y para análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos | |
Paquete de 100 | |
Papel filtro para análisis cualitativo | |
150 mm |
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
10 μm/s | |
1288 | |
0,21 mm | |
150 mm |