Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de filtro plegado con resistencia a la humedad de grado 1288
Se utilizan para fines analíticos y análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos
47.90€ - 299.00€
Especificaciones
Formato | Plegado |
---|---|
Material | Pulpa refinada y línteres de algodón |
Particle Retention | De 12 a 15 μm |
Velocidad de filtración | 10 μm/s |
Para utilizar con (aplicación) | Con fines analíticos y para análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos |
Código de producto | Marca | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10158531
|
Sartorius™
FT-4-206-110 |
110 mm |
47.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10113991
|
Sartorius™
FT-4-206-150 |
150 mm |
47.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10062281
|
Sartorius™
FT-4-206-125 |
125 mm |
47.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10317881
|
Sartorius™
FT-4-206-185 |
185 mm |
54.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10042321
|
Sartorius™
FT-4-206-270 |
270 mm |
103.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10738772
|
Sartorius™
FT-4-206-320 |
320 mm |
137.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10652392
|
Sartorius™
FT-4-206-385 |
385 mm |
299.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10514381
|
Sartorius™
FT-4-206-090 |
90 mm |
124.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10798192
|
Sartorius™
FT-4-206-240 |
240 mm |
88.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricadas con pulpa refinada y línters de algodón con > 95 % de contenido de α-celulosa
- Contenido de ceniza entre 0.1–0.15 % (grado 100/N < 0.1 %)
- Con resistencia a la humedad
- Se suministran en filtros plegados
Especificaciones
Plegado | |
De 12 a 15 μm | |
Con fines analíticos y para análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos | |
Paquete de 100 | |
Papel filtro para análisis cualitativo |
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
10 μm/s | |
1288 | |
0,21 mm |