Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de filtro plegado con resistencia a la humedad de grado 1288
Se utilizan para fines analíticos y análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos
Marca:  Sartorius™ FT-4-206-270
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10042321
  • 89.25€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 18-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas con pulpa refinada y línters de algodón con > 95 % de contenido de α-celulosa
  • Contenido de ceniza entre 0,1–0,15 % (grado 100/N <0,1 %).
  • Con resistencia a la humedad
  • Se suministran en filtros plegados
Especificaciones
Especificaciones
Plegado
De 12 a 15 μm
1288
0,21 mm
270 mm
Pulpa refinada y línteres de algodón
Con fines analíticos y para análisis rutinarios, siempre que no se requieran análisis gravimétricos
Paquete de 100
Papel filtro para análisis cualitativo
270 mm