Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro para filtrado cualitativo muy lento de celulosa de grado 115
El papel de filtro para filtrado cualitativo muy lento de celulosa de grado 115 Fisherbrand™ está fabricado con fibras de celulosa.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Ash content is 0.007%
- With very fine pores
- Used for extremely difficult filtration conditions such as cold barium sulphate, metastannic acid and cuprous oxide
Especificaciones
Ash Content: 0.007% | |
Celulosa | |
De 2 a 3 μm | |
15 | |
0.14 mm | |
185mm |
Disco simple | |
De 2 a 3 μm | |
Para filtrados extremadamente complicados, sulfato de bario, ácido metastánico, óxido cuproso | |
100/paquete | |
Quantitative Filter Paper |