Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro para filtrado cualitativo muy lento de celulosa de grado 115
El papel de filtro para filtrado cualitativo muy lento de celulosa de grado 115 Fisherbrand™ está fabricado con fibras de celulosa.
4.70€ - 70.85€
Especificaciones
Tamaño de poro | 2 to 3 μm |
---|---|
Cantidad | 100/paquete |
Grosor (métrico) | 0.14 mm |
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11455198
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 125 mm |
14.70€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11465198
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 150 mm |
20.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11425198
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 70 mm |
6.15€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11435198
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 90 mm |
9.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11794293
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 320mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11764283
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 70mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11774283
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 90mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11754213
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 110mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11734293
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 110mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11744293
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 125mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11750245
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 190mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11794213
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 210mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11714233
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 240mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11760245
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 320mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11740245
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 45mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11754293
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 150mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11764293
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 185mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11784293
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 240mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11784213
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 185mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Grados de papel filtro puros fabricados con fibras de celulosa con contenido alfa de casi el 100 % según las normas específicas
- El contenido de cenizas para estos grados es aproximadamente del 0,06 %
Especificaciones
2 to 3 μm | |
100/paquete | |
0.14 mm |