Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro para filtrado cualitativo muy lento de celulosa de grado 115
El papel de filtro para filtrado cualitativo muy lento de celulosa de grado 115 Fisherbrand™ está fabricado con fibras de celulosa.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Pure filter paper grades made of cellulose fibers with alpha content of nearly 100% according precise norms
- Ash content for these grades is approximatively 0.06 %
Especificaciones
Ash Content: 0.06% | |
Celulosa | |
2 to 3 μm | |
115 | |
0.14 mm | |
320 mm |
Disco simple | |
2 to 3 μm | |
For extremely difficult filtration, Barium Sulphate, Metastannic Acid, Cuprous Oxide | |
100/paquete | |
320mm |