Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro para filtrado cualitativo muy lento de celulosa de grado 115
El papel de filtro para filtrado cualitativo muy lento de celulosa de grado 115 Fisherbrand™ está fabricado con fibras de celulosa.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Pure filter paper grades made of cellulose fibers with alpha content of nearly 100% according precise norms
- Ash content for these grades is approximatively 0.06 %
Especificaciones
Ash Content: 0.06% | |
Celulosa | |
De 2 a 3 μm | |
15 | |
0.14 mm | |
110 mm |
Disco simple | |
De 2 a 3 μm | |
Para filtrados extremadamente complicados, sulfato de bario, ácido metastánico, óxido cuproso | |
100/paquete | |
110mm |