Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro para filtrado cualitativo muy lento de celulosa de grado 115
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Descripción | Contenido de cenizas: 0,06 % |
| Formato | Disco |
| Material | Celulosa |
| Particle Retention | 2-3 μm |
| Tamaño de poro | 2-3 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para filtrados extremadamente complicados, sulfato de bario, ácido metastánico, óxido cuproso |
| Grado | 115 |
| Cantidad | 100/paquete |
| Grosor (métrico) | 0,14 mm |
| Diámetro (métrico) | 150 mm |
Título del producto
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?