Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro para filtrado cualitativo muy lento de celulosa de grado 115
El papel de filtro para filtrado cualitativo muy lento de celulosa de grado 115 Fisherbrand™ está fabricado con fibras de celulosa.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.12240kg
Descripción
- Grados de papel de filtro puros fabricados con fibras de celulosa con contenido alfa de casi el 100 % según las normas específicas
- El contenido de cenizas para estos grados es aproximadamente del 0,06 %
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0,06 % | |
Celulosa | |
2-3 μm | |
115 | |
0,14 mm |
Disco simple | |
De 2 a 3 μm | |
Para filtrados extremadamente complicados, sulfato de bario, ácido metastánico, óxido cuproso | |
100/paq. | |
125 mm |