Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro para filtrado cualitativo lento de celulosa de grado 114
Filtra partículas metálicas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.25020kg
Descripción
- Grado de pureza
- Fabricados con fibras de celulosa
- Contenido de alfa de aproximadamente el 100 % según normas precisas
- Contenido de cenizas: 0,06 %
Aplicación
- Se utiliza para la filtración de bario, plomo, cinc, sulfatos de níquel, hidróxido, fluoruro de calcio
- Se utiliza en aceite esencial e industrial
- Análisis atmosférico
- Sector de bebidas
- Sector alimentario y químico
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0,06 % | |
Celulosa | |
3-5 μm | |
114 | |
0,14 mm | |
185 mm |
Disco simple | |
De 3 a 5 μm | |
Filtrado de precipitados finos tales, como sulfuro de níquel, dióxido de plomo y fluoruro de calcio | |
Paquete de 100 | |
185 mm |