Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro para filtrado cualitativo lento de celulosa de grado 114
Filtra partículas metálicas.
4.70€ - 71.91€
Especificaciones
Descripción | Ash Content: 0.06% |
---|---|
Material | Celulosa |
Particle Retention | De 3 a 5 μm |
Tamaño de poro | De 3 a 5 μm |
Para utilizar con (aplicación) | Filtration of fine precipitates such as Nickel Sulphide, Lead Dioxide, Calcium Fluoride |
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro del disco (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11724283
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 185 mm |
35.05€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11734203
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 125 mm |
7.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11704213
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 185 mm |
12.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11794273
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 110 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11744283
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 210 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11734283
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 240 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11754283
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 320 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11724273
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 70 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11734273
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 90 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11704283
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 125 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11714283
|
Fisherbrand™
|
Disco plegado | 150mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11790235
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 45 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11704203
|
Fisherbrand™
|
Disco simple | 70 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11718563
|
Fisherbrand™
|
Lámina |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Grado de pureza
- Fabricados con fibras de celulosa
- Contenido de alfa de aproximadamente el 100 % según normas precisas
- Contenido de ceniza: 0.06 %
Aplicación
- Se utiliza para la filtración de bario, plomo, cinc, sulfatos de níquel, hidróxido, fluoruro de calcio
- Se utiliza en aceite esencial e industrial
- Análisis atmosférico
- Sector de bebidas
- Sector alimentario y químico
Especificaciones
Ash Content: 0.06% | |
De 3 a 5 μm | |
Filtration of fine precipitates such as Nickel Sulphide, Lead Dioxide, Calcium Fluoride | |
100 Pack |
Celulosa | |
De 3 a 5 μm | |
114 | |
0.14 mm |