Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro cualitativo de filtración de medio de celulosa de grado 113
Tienda Fisherbrand Productos
                    Click to view available options
                                Formato:
                                Disco
                                Disco plegado
                                Lámina
                                Diámetro (métrico):
                                45mm
                                47mm
                                55 mm
                                70 mm
                                70mm
                                90 mm
                                90mm
                                110 mm
                                110 mm
                                120 mm
                                125 mm
                                150 mm
                                185 mm
                                200 mm
                                210mm
                                240 mm
                                270 mm
                                270mm
                                320 mm
                                320mm
                                400mm
                                500 mm
                                500mm
                                Tamaño de la unidad: 
                                100  PCS
                                paquete de 100 
                                Dimensiones (L x An):
                                570 x 460 mm
                    Descripción
- Grado de pureza
 - Fabricados con fibras de celulosa
 - Contenido de alfa de aproximadamente el 100 % según normas precisas
 - Contenido de cenizas: 0,06 %
Aplicación
- Se utiliza para líquidos, partículas finas
 - Se utiliza en aceite esencial e industrial
 - Análisis atmosférico
 - Sector de bebidas
 - Sector alimentario y químico
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Ash Content: 0.06% | 
| Formato | Disco | 
| Material | Celulosa | 
| Particle Retention | 5-8 μm | 
| Tamaño de poro | De 5 a 8 μm | 
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para una filtración rápida de líquidos con partículas finas | 
| Grado | 113 | 
| Cantidad | 100/paq. | 
| Grosor (métrico) | 0.16 mm | 
| Diámetro (métrico) | 120 mm | 
Título del producto
			Fisherbrand™ Papel de filtro cualitativo de filtración de medio de celulosa de grado 113 > 
            ¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido