Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro de celulosa de grado 1103
Apto para la eliminación de partículas finas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.12150kg
Descripción
- Thick smooth paper
- Wet strengthened
Especificaciones
Disco simple | |
De 12 a 16 μm | |
Para tintes, éter, soluciones alcohólicas, aguas de colonia, soluciones saladas, extractos vegetales, soluciones para el cabello, perfumes, tintes, zumos con sacarina, vinagre | |
Paq. de 100 | |
90mm |
Celulosa | |
De 12 a 16 μm | |
1103 | |
0.3 mm | |
90 mm |