Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro de celulosa de grado 1101
Se utiliza para la filtración de productos grasos y apto para filtraciones calientes.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Papel crepado grueso
- Con resistencia a la humedad
- Para filtrar jarabes, aceites esenciales, barnices, soluciones resinosas, pinturas, zumosedulcorados y vinos
Especificaciones
Disco plegado | |
38 to 75 μm | |
For syrups, essential oils, varnish, resinous solutions, paints, sweetened juices, wines | |
100 Pack | |
125mm |
Celulosa | |
38 to 75 μm | |
1101 | |
0.55 mm | |
125 mm |