Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro de celulosa de grado 1101
Se utiliza para la filtración de productos grasos y apto para filtraciones calientes.
11.75€ - 193.00€
Especificaciones
Material Celulosa
Particle Retention De 38 a 75 μm
Tamaño de poro De 38 a 75 μm
Para utilizar con (aplicación) Para jarabes, aceites esenciales, barnices, soluciones resinosas, pinturas, zumos edulcorados, vinos
Grado 1101
Ver más especificaciones
Productos 13
Código de producto Marca Formato Diámetro del disco (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formato Diámetro del disco (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11759985
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco plegado 110 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11749975
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco plegado 125 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11759975
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco plegado 150mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11769975
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco plegado 190 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11789975
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco plegado 330 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11799975
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco plegado 400 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12393680
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco plegado 500 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11779975
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco plegado 250 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11831713
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco simple 110 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11739975
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco simple 125 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11759965
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco simple 150mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11841713
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco simple 185mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11739965
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Disco simple 70 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Papel crepado grueso
  • Con resistencia a la humedad
  • Para filtrar jarabes, aceites esenciales, barnices, soluciones resinosas, pinturas, zumosedulcorados y vinos
Especificaciones
Especificaciones
Celulosa
De 38 a 75 μm
1101
0.55 mm
De 38 a 75 μm
Para jarabes, aceites esenciales, barnices, soluciones resinosas, pinturas, zumos edulcorados, vinos
Paq. de 100