Learn More
Abnova™ GPLD1 (Human) Recombinant Protein
Human GPLD1 full-length ORF ( AAH20748, 1 a.a. - 176 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00002822-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16195661
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MSAFRLWPGLLIMLGSLCHRGSPCGLSTHIEIGHRALEFLQLHNGRVNYRELLLEHQDAYQAGIVFPDCFYPSICKGGKFHDVSESTHWTPFLNASVHYIRENYPLPWEKDTEKLVAFLFGITSHMAADVSWHSLGLEQGFLRTMGAIDFHGSYSEAHSAGDFGTVYLHLLNFLVV
Especificaciones
Especificaciones
AAH20748
glycosylphosphatidylinositol specific phospholipase D1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GPLD1
GST
2822
Wheat germ expression system
10 μg
GPIPLD, GPIPLDM, MGC22590, PIGPLD, PIGPLD1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer