Learn More
Metacrilato de glicidilo, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
24.40€ - 357.00€
CAS | 106-91-2, 150-76-5 |
---|---|
Clave InChI | VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | glycidyl methacrylate, 2,3-epoxypropyl methacrylate, sy-monomer g, glycidol methacrylate, acriester g, blemmer g, blemmer gma, light ester g, glycidylmethacrylate, 2-methacryloxy methyl oxirane |
PubChem CID | 7837 |
Nombre IUPAC | oxiran-2-ylmethyl 2-methylprop-2-enoate |
SMILES | CC(=C)C(=O)OCC1CO1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10164370
|
Thermo Scientific Acros
165890050 |
5 g | Glass bottle | ||||||
10124420
|
Thermo Scientific Acros
165891000 |
100 g | Frasco de vidrio |
34.10€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10317970
|
Thermo Scientific Acros
165895000 |
500 g | Frasco de vidrio |
101.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11904961
|
Thermo Scientific Acros
165890025 |
2.5 kg | Frasco de vidrio |
357.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
106-91-2, 150-76-5 | |
glycidyl methacrylate, 2,3-epoxypropyl methacrylate, sy-monomer g, glycidol methacrylate, acriester g, blemmer g, blemmer gma, light ester g, glycidylmethacrylate, 2-methacryloxy methyl oxirane | |
oxiran-2-ylmethyl 2-methylprop-2-enoate |
VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N | |
7837 | |
CC(=C)C(=O)OCC1CO1 |
Especificaciones
Glycidyl methacrylate | |
-41.0°C | |
189.0°C | |
Authentic | |
C7H10O3 | |
1.07 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible in almost all common organic solvents | |
CC(=C)C(=O)OCC1CO1 | |
50 to 150ppm MEHQ | |
7837 | |
142.15 | |
Liquid |
106-91-2, 150-76-5 | |
1.0700g/mL | |
76°C | |
96% min. (GC) | |
1.4490 to 1.4510 | |
glycidyl methacrylate, 2,3-epoxypropyl methacrylate, sy-monomer g, glycidol methacrylate, acriester g, blemmer g, blemmer gma, light ester g, glycidylmethacrylate, 2-methacryloxy methyl oxirane | |
VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N | |
oxiran-2-ylmethyl 2-methylprop-2-enoate | |
142.15 | |
2.5 mPa.s (20°C) | |
97% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
May cause an allergic skin reaction.
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Suspected of causing genetic defects.
May damage fertility.
May cau
GHS P Statement
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-441-9
- Glycidyl methacrylate, stabilized
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.