Learn More
Metacrilato de glicidilo, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10317970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 GR
2,5 KG
5 g
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10317970 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10164370 5 g Glass bottle 5 g
10124420 100 g Frasco de vidrio 100 GR
11904961 2.5 kg Frasco de vidrio 2,5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10317970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165895000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    96.65€ / 500 g
    Ahorro 16.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 106-91-2 | C7H10O3 | 142.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-91-2 , 150-76-5
Clave InChI VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycidyl methacrylate, 2,3-epoxypropyl methacrylate, sy-monomer g, glycidol methacrylate, acriester g, blemmer g, blemmer gma, light ester g, glycidylmethacrylate, 2-methacryloxy methyl oxirane
PubChem CID 7837
Nombre IUPAC oxiran-2-ilmetil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl methacrylate
Punto de fusión -41.0°C
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 189.0°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H10O3
Índice de refracción 1.4490 to 1.4510
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible in almost all common organic solvents
Estabilizante 50 to 150ppm MEHQ
Peso molecular (g/mol) 142.15
Viscosidad 2.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glycidyl methacrylate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.