Learn More
Metacrilato de glicidilo, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycidyl methacrylate |
| Punto de fusión | -41.0°C |
| Densidad | 1.0700g/mL |
| Punto de ebullición | 189.0°C |
| Temperatura de inflamación | 76°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C7H10O3 |
| Índice de refracción | 1.4490 to 1.4510 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Glycidyl methacrylate, stabilized
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.