missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glicerol, para electroforesis, Fisher Chemical
Identificadores de productos químicos
CAS | 56-81-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H8O3 |
Peso molecular (g/mol) | 92.09 |
Número MDL | MFCD00004722 |
Clave InChI | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn |
PubChem CID | 753 |
ChEBI | CHEBI:17754 |
Nombre IUPAC | propano-1,2,3-triol |
SMILES | OCC(O)CO |
Descripción
Identificadores de productos químicos
56-81-5 | |
92.09 | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
753 | |
propano-1,2,3-triol |
C3H8O3 | |
MFCD00004722 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
CHEBI:17754 | |
OCC(O)CO |
Especificaciones
56-81-5 | |
5 | |
Frasco de vidrio ámbar | |
MFCD00004722 | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
propano-1,2,3-triol | |
753 | |
CHEBI:17754 | |
0.003mbar 50 |
18°C | |
290°C | |
C3H8O3 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
OCC(O)CO | |
92.09 | |
3.17 | |
92.09g/mol | |
Líquido muy viscoso |