Learn More
Glicerol, para electroforesis, Fisher Chemical
Catalog Number 10497440
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
56-81-5
C3H8O3
92.09
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
753
CHEBI:17754
propano-1,2,3-triol
OCC(O)CO
56-81-5
C3H8O3
92.09
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
753
CHEBI:17754
propano-1,2,3-triol
OCC(O)CO
Punto de fusión 18°C
pH 5
Punto de ebullición 290°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 100 mL
Densidad del vapor 3.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09g/mol
Presión de vapor 0.003mbar 50
Forma física Líquido muy viscoso