Learn More
Cytiva Medios de glutatión Sepharose™ 4B
Se utiliza para la purificación de alta capacidad de proteínas de fusión marcadas con glutatión-S-transferasa (GST). Los medios Cytiva Life Sciences™ Glutathione Sepharose™ 4B requieren un solo paso para la purificación.
Marca: Cytiva 17-0756-01
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.05760kg
Descripción
- Capacidad de fijación: Medio de > 5 mg de GST de hígado de caballo/ml (depende del caudal) Tamaño medio de partícula: 90 μm
- Caudal recomendado (H2O a temperatura ambiente): 75 cm/h
- Estable en presencia de todos los tampones acuosos más utilizados
- Estable en el intervalo de pH de 4 a 13
Especificaciones
Glutathione Sepharose 4B | |
Desde 4 hasta 13 | |
90 μm | |
10 ml |
Seguridad y manipulación
- Glutathione Sepharose 4B, 10 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Ethanol