Learn More
Cytiva Medios Glutathione Sepharose™ 4B
Código de producto. p-3667192 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
100 ml
300 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
100 ml
300 ml
Código de producto. 11594935
Marca: Cytiva 17075601
Se utiliza para la purificación de alta capacidad de proteínas de fusión marcadas con glutatión S-transferasa (GST). Los medios Cytiva Life Sciences™ Glutathione Sepharose™ 4B requieren un solo paso para la purificación.
  • Capacidad de fijación: Medio de > 5 mg de GST de hígado de caballo/ml (depende del caudal) Tamaño medio de partícula: 90 μm
  • Caudal recomendado (H2O a temperatura ambiente): 75 cm/h
  • Estable en presencia de todos los tampones acuosos más utilizados
  • Estable en el intervalo de pH de 4 a 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Glutathione Sepharose 4B
Intervalo de pH De 4 a 13
Tamaño de partículas 90 μm
Cantidad 10 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • Glutathione Sepharose 4B, 10 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanol