Learn More
Abnova™ GLO1 (Human) Recombinant Protein
Human GLO1 full-length ORF ( AAH11365, 1 a.a. - 184 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00002739-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16115501
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MAEPQPPSGGLTDEAALSYCSDADPSTKDFLLQQTMLRVKDPKKSLDFYTRVLGMTLIQKCDFPIMKFSLYFLAYEDKNDIPKEKDEKIAWALSRKATLELTHNWGTEDDETQSYHNGNSDPRGFGHIGIAVPDVYSACKRFEELGVKFVKKPDDGKMKGLAFIQDPDGYWIEILNPNKMATLM
Especificaciones
Especificaciones
AAH11365
glyoxalase I
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GLO1
GST
2739
Wheat germ expression system
25 μg
GLOD1, GLYI
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer