Learn More
JG Finneran Associates™ Glastic Snap Ring™ Crimp Top Vial with Glass Insert
Limited volume glass insert is the only contact between the sample and the seal. JG Finneran Associates™ Glastic Snap Ring™ Crimp Top Vial with Glass Insert is a combination of a glass insert and a 100μL clear or amber plastic outer vial shell.
83.30€ - 86.80€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
---|---|
Volumen (métrico) | 100 μl |
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía mediante muestreadores automáticos que utilizan viales de 12 x 32 |
Estilo de cuello | Para capsular |
N.° por paquete | 100 |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12316979
|
JG Finneran Associates™
30111G-1232 |
Transparente |
83.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12326979
|
JG Finneran Associates™
30111G-1232A |
Ámbar |
86.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Type I low extractable borosilicate glass insert is the only contact between the sample and the seal
- Clear or amber (for light sensitive samples), 100μL thermoplastic polymer outer vial shell
- Snap Ring™ finish eliminates the need for crimping or decapping
- Designed to work in Agilent and other autosamplers that use 12 x 32mm vials
Especificaciones
12 mm | |
Cromatografía mediante muestreadores automáticos que utilizan viales de 12 x 32 | |
100 | |
32 mm | |
11 mm |
100 μl | |
Para capsular | |
Tapón de sellado a presión Snap Ring™ | |
Vial con tapón de rosca con inserto |