Learn More
JG Finneran Associates™ Vial con tapón de rosca Glastic Snap Ring™ con inserto de vidrio
Descripción
- El inserto de vidrio borosilicatado extraíble de tipo I bajo es el único contacto entre la muestra y el sello
- Transparente o ámbar (para muestras sensibles a la luz),μcarcasa exterior de vial de polímero termoplástico de 100 l
- El acabado de Snap Ring™ elimina la necesidad de engarzar o retirar los tapones
- Diseñado para trabajar en Agilent y otros muestreadores automáticos que utilizan viales de 12 x 32 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Inserto de vidrio borosilicatado, Plástico |
| Volumen (métrico) | 100 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía mediante muestreadores automáticos que utilizan viales de 12 x 32 |
| Estilo de cuello | Para capsular |
| N.° por paquete | 100 |
| Tipo de tapón | Anillo a presión |
| Tamaño del tapón | 11 mm |
| Altura (métrico) | 32 mm |
| Mostrar más |