Learn More
Thermo Scientific Chemicals Placa de evaporación de carbono vítreo
Glassy carbon offers high purity, corrosion resistance, thermal stability and a structure impermeable to both gases and liquids.
Marca: Thermo Scientific™ 039029.KT
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Glassy carbon is used as an electrode material in electrochemistry. It is also used as high temperature crucibles. Used as a component of some prosthetic devices. Used electrical conductor ion-selective membrane. It is also used as wet decomposition procedures in analytical chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sometido a un tratamiento térmico a altas temperaturas que confiere propiedades especiales de material, incluida una fuerza y resistencia a la corrosión significativamente mejoradas.El carbón vítreo ofrece:
- Resistencia a todos los agentes de descomposición húmedos
- Sin efecto de memoria (adsorción y liberación incontrolada de elementos extraños)
- Sin contaminación de las muestras analíticas
- Estabilidad a las fusiones ácidas y alcalinas
- Sin efecto de humectación de las fusiones de metales
- Buena resistencia al choque térmico, lo que permite tiempos de refrigeración y calentamiento rápidos
- Resistente al desgaste abrasivo
- Buena conductividad eléctrica
Especificaciones
20 ml | |
Redondo | |
22 mm |
Vidrio | |
Placa de evaporación | |
47 mm |
RUO - Para uso exclusivo en investigación