Learn More
Thermo Scientific Chemicals Placa de evaporación de carbono vítreo
Código de producto. p-6685048
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
47 mm
108 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15433645 108 mm cada uno
15443685 47 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15433645
Marca: Thermo Scientific Chemicals 038372.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
El carbono vítreo ofrece una alta pureza, resistencia a la corrosión, estabilidad térmica y una estructura impermeable a gases y líquidos.
Glassy carbon is used as an electrode material in electrochemistry. It is also used as high temperature crucibles. Used as a component of some prosthetic devices. Used electrical conductor ion-selective membrane. It is also used as wet decomposition procedures in analytical chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sometido a un tratamiento térmico a altas temperaturas que confiere propiedades especiales de material, incluida una fuerza y resistencia a la corrosión significativamente mejoradas.
El carbón vítreo ofrece:
  • Resistencia a todos los agentes de descomposición húmedos
  • Sin efecto de memoria (adsorción y liberación incontrolada de elementos extraños)
  • Sin contaminación de las muestras analíticas
  • Estabilidad a las fusiones ácidas y alcalinas
  • Sin efecto de humectación de las fusiones de metales
  • Buena resistencia al choque térmico, lo que permite tiempos de refrigeración y calentamiento rápidos
  • Resistente al desgaste abrasivo
  • Buena conductividad eléctrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Altura (métrico) 27 mm
Diámetro (métrico) 108 mm