Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado de vidrio sin tapón
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con esmerilado NS se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
Marca:  Hirschmann™ 2820378
Detalles adicionales : Peso : 0.09900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12618675
  • 45.40€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con esmerilado NS y graduación azul
  • Sin tapón
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con información de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
DIN EN ISO 1042
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
±0,08 ml
±0,08 ml
A
50 ml
140 mm
Esmerilado estándar NS 14/23