Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado de vidrio sin tapón
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con esmerilado NS se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
Marca: Hirschmann™ 2820365
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Con esmerilado NS y graduación azul
- Sin tapón
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Certificado de conformidad, con información de lote fechada
Especificaciones
DIN EN ISO 1042 | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
±0,04 ml | |
±0,04 ml | |
A |
20 ml | |
110 mm | |
Esmerilado estándar NS 10/19 | |
Sí |