Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado de vidrio sin tapón
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con esmerilado NS se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
Marca: Hirschmann™ 2820393
Detalles adicionales : Peso : 0.30600kg
Descripción
- Con esmerilado NS y graduación azul
- Sin tapón
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Certificado de conformidad, con información de lote fechada
Especificaciones
DIN EN ISO 1042 | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
±0,4 ml | |
±0,4 ml | |
A |
1000 mL | |
300 mm | |
24/29 NS esmerilada estándar | |
Sí |