Learn More
DWK Life Sciences Tapón de vidrio, SBW, ámbar, con esmerilado normalizado, octagonal
Tapón de vidrio SBW ámbar con esmerilado.
Marca: DWK Life Sciences 246270607
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
Los tapones de vidrio SBW sólidos de color ámbar se pueden utilizar para cerrar elementos de vidrio como matraces o frascos para reactivos con cuellos de junta esmerilada. La junta de vidrio estándar con junta cónica esmerilada forma un sello hermético y a prueba de fugas. Use grasa para aplicaciones de calefacción o de vacío. Con cabezal de forma octogonal.
- Protección contra la luz UV debido a la coloración ámbar externa
- Color ámbar muy duradero y químicamente resistente
- Todos los componentes son de vidrio y, por lo tanto, son adecuados para el almacenamiento de materiales agresivos y corrosivos
- Cierre hermético gracias a su junta cónica esmerilada estándar
- Cabezal de forma octogonal
Especificaciones
Almacenamiento de reactivos y productos químicos sensibles al aire; Almacenamiento de sólidos higroscópicos, granulados y polvos; Almacenamiento de reactivos fotosensibles y químicos; Almacenamiento de los API farmacéuticos | |
Vidrio SBW | |
No |
10/paq. | |
ST 14/23 |