Learn More
DWK Life Sciences Tapón de vidrio, SBW, ámbar, con esmerilado normalizado, octagonal
Tapón de vidrio SBW ámbar con esmerilado.
80.12€ - 111.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No |
---|---|
Material | Vidrio SBW |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de reactivos y productos químicos sensibles al aire; Almacenamiento de sólidos higroscópicos, granulados y polvos; Almacenamiento de reactivos fotosensibles y químicos; Almacenamiento de los API farmacéuticos |
Cantidad | 10/paq. |
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15271989
|
DWK Life Sciences
246270607 |
ST 14/23 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15281989
|
DWK Life Sciences
246270701 |
ST 19/26 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Los tapones de vidrio sólido de ámbar SBW pueden usarse para sellar objetos de vidrio como frascos o botellas de reactivos con cuellos de juntas esmeriladas. El cierre cónico estándar de la junta de tierra forma un sello hermético y a prueba de fugas. Usar la grasa para calentar o aspirar. Con cabeza octogonal.- Protección UV debido a la coloración externa
- Larga durabilidad y buena resistencia química de la coloración en ámbar
- Consiste solamente en componentes de vidrio y, por lo tanto, es adecuado para el almacenamiento de materiales agresivos
- Cierre hermético debido al esmerilado normalizado
- Octagonal
Especificaciones
No | |
Vidrio SBW | |
Almacenamiento de reactivos y productos químicos sensibles al aire; Almacenamiento de sólidos higroscópicos, granulados y polvos; Almacenamiento de reactivos fotosensibles y químicos; Almacenamiento de los API farmacéuticos | |
10/paq. |