Learn More
Cytiva Glass Plates for Standard Flatbed Units
Se suministran en paquetes de 3
Marca: Cytiva 2117-917
Detalles adicionales : Peso : 0.59000kg
Descripción
- 125 x 240 x 0.5 mm
- Polystyrene spacer
Especificaciones
Standard Flatbed Unit | |
Glass | |
0.07 in. | |
125 mm |
U-Frame Glass Plate | |
2/Pk. | |
2 mm | |
260 mm |