Learn More
Cytiva Glass Plates for Standard Flatbed Units
Se suministran en paquetes de 3
279.00€ - 749.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Unidad plana estándar |
---|---|
Tipo | Placa de vidrio con marco en U. |
Material | Vidrio |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Grosor (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Grosor (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11862180
|
Cytiva
80110688 |
200 mm | 1 mm | 260 mm |
749.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11872180
|
Cytiva
80110689 |
125 mm | 0,5 mm | 260 mm |
749.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11852180
|
Cytiva
80110687 |
200 mm | 0,5 mm | 260 mm |
749.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11882180
|
Cytiva
80110691 |
125 mm | 1 mm | 260 mm |
749.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10085304
|
Cytiva
80110694 |
125 mm | 0,5 mm | 240 mm |
723.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10487304
|
Cytiva
80110699 |
125 mm | 3,0 mm | 260 mm |
279.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10596535
|
Cytiva
80110695 |
125 mm | 0,5 mm | 260 mm |
444.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11892180
|
Cytiva
2117-917 |
125 mm | 2 mm | 260 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- 125 x 240 x 0.5 mm
- Polystyrene spacer
Especificaciones
Unidad plana estándar | |
Placa de vidrio con marco en U. | |
Vidrio |