Learn More
Cytiva Glass Plates for Standard Flatbed Units
Se suministran en paquetes de 3
Marca: Cytiva 80110687
Detalles adicionales : Peso : 1.17700kg
Descripción
- 125 x 240 x 0,5 mm
- Separador de poliestireno
Especificaciones
Unidad plana estándar | |
Vidrio | |
0,01 in | |
200 mm |
Placa de vidrio con marco en U. | |
2/paq. | |
0,5 mm | |
260 mm |