Learn More
Cytiva Glass Plates for Standard Flatbed Units
Se suministran en paquetes de 3
Marca: Cytiva 80110699
Detalles adicionales : Peso : 0.57000kg
Descripción
- 125 x 240 x 0,5 mm
- Separador de poliestireno
Especificaciones
Unidad plana estándar | |
Vidrio | |
3,0 mm | |
260 mm |
Placa de vidrio con marco en U. | |
0,11 in | |
125 mm |