Learn More
Cytiva Glass Plates for Standard Flatbed Units
Se suministran en paquetes de 3
Marca: Cytiva 80110694
Detalles adicionales : Peso : 0.74200kg
Descripción
- 125 x 240 x 0,5 mm
- Separador de poliestireno
Especificaciones
Unidad plana estándar | |
Separador | |
3/paq. | |
0,5 mm | |
125 mm |
Placa de vidrio con marco en U. | |
Vidrio | |
0,01 in | |
125 x 240 mm | |
240 mm |