missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Crison Instruments™ Electrodo de pH de vidrio

Marca:  Crison Instruments™ 5222

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12001372

  • 345.46€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

S7
De 0 a 14
Electrodo de pH
De 0 °C a 60 °C
Vidrio
De 0 °C a 60 °C
Muy adecuado para muestras que van a medir valores de pH a menudo superiores a 12
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales