Learn More
Crison Instruments™ Electrodo de pH de vidrio
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 0 a 12
De 0 a 14
Electrolito de referencia:
CRISOLYT
CRYSOLYT A
Gel
Temperatura de funcionamiento (métrico):
De 0 °C a 60 °C
De 0 °C a 80 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | S7 |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 12 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 60 °C |
| Tipo | Electrodo de pH |
| Para utilizar con (aplicación) | Aptos para muestras tan diversas como agua destilada, vino, pinturas, emulsiones, cremas, etc. |
| Electrolito de referencia | CRISOLYT |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 60 °C |