Learn More
Fisherbrand™ Pipetas graduadas de vidrio de una marca de tipo 1 clase B
Pipetee con precisión. Las pipetas graduadas de clase B de una marca Fisherbrand™ se suministran calibradas.
17.55€ - 32.05€
Especificaciones
Calibración | Para el suministro |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 648, DIN 12690, Clase B |
Clase | B |
Material | Vidrio sodocálcico |
Graduado | Sí |
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11942168
|
Fisherbrand™
|
Azul | 1 ml |
17.85€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11972168
|
Fisherbrand™
|
Azul | 25 ml |
28.90€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11982168
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 50 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11962168
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 10 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11952168
|
Fisherbrand™
|
Blanco | 5 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Código de colores según BS 3996
- Clase B
- Vidrio sodocálcico
- Graduados
- Una marca
- Tipo 1
Especificaciones
Para el suministro | |
B | |
Sí |
ISO 648, DIN 12690, Clase B | |
Vidrio sodocálcico | |
Pipeta con perilla |